Learn More
2,6-Piridinadimetanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10721614 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10721614 100 g Frasco de vidrio 100 g
10616952 5 g Frasco de vidrio 5 g
10626952 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10721614 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 167551000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1195-59-1 | C7H9NO2 | 139.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1195-59-1
Fórmula molecular C7H9NO2
Peso molecular (g/mol) 139.15
Número MDL MFCD00006351
Clave InChI WWFMINHWJYHXHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-pyridinedimethanol, pyridine-2,6-diyldimethanol, 2,6-bis hydroxymethyl pyridine, 6-hydroxymethyl pyridin-2-yl methanol, pyridine-2,6-dimethanol, 2,6-dihydroxymethylpyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl pyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl-pyridine, 2,6-pyridinyl dimethanol, 6-hydroxymethyl-2-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 70957
Nombre IUPAC [6-(hidroximetil)piridin-2-il]metanol
SMILES C1=CC(=NC(=C1)CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Pyridinedimethanol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 112°C to 115°C
Color Amarillo a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H3N)(CH2OH)2
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Pyridinedimethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.