Learn More
2,6-Piridinadimetanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387735 25 g 25 g
11377735 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387735 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02527.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1195-59-1 | C7H9NO2 | 139.154 g/mol
2,6-Pyridinedimethanol was used in the preparation of Fe(III) complexes [Fe(18)O(6)(OH)(8)(pdm)(10)(pdmH)(4)(H(2)O)(4)](ClO(4))(10) and Fe(9)O(4)(OH)(2)(O(2)CMe)(10)(pdm)(pdmH)(4)](NO(3)). It is a ligand used in the synthesis of a variety of metal complexes and catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,6-piridinedimetanol se ha utilizado en la preparación de complejos de Fe(III) [Fe(18)O(6)(OH)(8)(pdm)(10)(pdmH)(4)(H(2)O)(4)](ClO(4))(10) y Fe(9)O(4)(OH)(2)(O(2)CMe)(10)(pdm)(pdmH)(4)](NO(3)). Es un ligando utilizado en la síntesis de una variedad de complejos metálicos y catalizadores.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1195-59-1
Fórmula molecular C7H9NO2
Peso molecular (g/mol) 139.154
Número MDL MFCD00006351
Clave InChI WWFMINHWJYHXHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-pyridinedimethanol, pyridine-2,6-diyldimethanol, 2,6-bis hydroxymethyl pyridine, 6-hydroxymethyl pyridin-2-yl methanol, pyridine-2,6-dimethanol, 2,6-dihydroxymethylpyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl pyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl-pyridine, 2,6-pyridinyl dimethanol, 6-hydroxymethyl-2-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 70957
Nombre IUPAC [6-(hidroximetil)piridin-2-il]metanol
SMILES C1=CC(=NC(=C1)CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Pyridinedimethanol
Punto de fusión 110°C to 114°C
Punto de ebullición 185°C (15 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 116016
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.15
Porcentaje de pureza 98%