Learn More
2,6-Pyridinedicarboxylic Acid, TraceSELECT™, ≥99.999% (metals basis), Solstice
Código de producto. 15617520 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15617520 25 g Frasco de plástico 25 g
1 options
Código de producto. 15617520 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 9425625G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Pyridinedicarboxylic acid
CAS 499-83-2
Color Blanco
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C7H5NO4
Número MDL MFCD00006299
Cantidad 25 g
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 131629
Sinónimo 2,6-pyridinedicarboxylic acid, dipicolinic acid, 2,6-dipicolinic acid, dipicolinate, 2,6-dicarboxypyridine, 2,6-pyridinedicarboxylate, unii-ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylicacid, ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dipicolinic acid
Clave InChI WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido dicarboxílico piridina-2,6
Peso molecular (g/mol) 167.12
PubChem CID 10367
ChEBI CHEBI:46837
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.999% (metals basis)
Grado TraceSELECT
Forma física Crystalline