Learn More
Cloruro de ácido 2,6-piridinadicarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10615412 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10615412 25 g Frasco de vidrio 25 g
10448540 5 g Frasco de vidrio 5 g
10249643 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10615412 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 162130250
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3739-94-4 | C7H3Cl2NO2 | 204.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3739-94-4
Fórmula molecular C7H3Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 204.01
Número MDL MFCD00006289
Clave InChI GWHOGODUVLQCEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-pyridinedicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarboxylic acid chloride, pyridine-2,6-dicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbonyl chloride, pyridine-2,6-dicarboxylic acid chloride, 2,6-pyridinedicarboxylicacidchloride, pyridine-2,6-dicarboyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbony chloride, pubchem13243, tpc-i153
PubChem CID 77335
Nombre IUPAC cloruro de piridina-2,6-dicarbonilo
SMILES C1=CC(=NC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 2, 6-Pyridinedicarboxylic acid chloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 57.0°C to 61.0°C
Color Blanco a marrón
Punto de ebullición 284.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H3N)(COCl)2
Cantidad 25 g
Beilstein 22, 155
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,6-Pyridinedicarboxylic acid chloride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.