Learn More
2,6-piridindicarboxaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Pyridinedicarboxaldehyde |
| CAS | 5431-44-7 |
| Fórmula molecular | C7H5NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,6-Bis(formyl)pyridine, 2,6-Diformylpyridine, 2,6-Pyridinedialdehyde, NSC 13393, Pyridine-2,6-dicarbaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5NO2/c9-4-6-2-1-3-7(5-10)8-6/h1-5H |
| SMILES | O=CC1=CC=CC(C=O)=N1 |
| Nombre IUPAC | piridina-2,6-dicarbaldehido |
| Peso molecular (g/mol) | 135.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.03 |