Learn More
2',6'-Picolinoxilidido, TRC
Product Code. 30133793
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Unit Size:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30133793 500 mg 500 miligramos
30132862 100 mg 100 miligramos
30012869 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30133793 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP437240500MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 39627-98-0
Fórmula molecular C14 H14 N2 O
Peso molecular (g/mol) 226.27
Sinónimo N-(2,6-Dimethylphenyl)pyridine-2-carboxamide, Bupivacaine Hydrochloride Imp. A (EP), Mepivacaine Hydrochloride Imp. C (EP)
Nombre IUPAC N-(2,6-dimetilfenil)piridina-2-carboxamida
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)c2ccccn2
Specifications
Nombre del producto químico o material N-(2,6-Dimethylphenyl)pyridine-2-carboxamide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N2O/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)16-14(17)12-8-3-4-9-15-12/h3-9H,1-2H3,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.1106