Learn More
2',6'-Picolinoxilidido, TRC
Código de producto. 30132862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132862 100 mg 100 miligramos
30133793 500 mg 500 miligramos
30012869 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132862 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP437240100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39627-98-0
Fórmula molecular C14 H14 N2 O
Peso molecular (g/mol) 226.27
Sinónimo N-(2,6-Dimethylphenyl)pyridine-2-carboxamide, Bupivacaine Hydrochloride Imp. A (EP), Mepivacaine Hydrochloride Imp. C (EP)
Nombre IUPAC N-(2,6-dimetilfenil)piridina-2-carboxamida
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)c2ccccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2,6-Dimethylphenyl)pyridine-2-carboxamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N2O/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)16-14(17)12-8-3-4-9-15-12/h3-9H,1-2H3,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.1106