Learn More
Ácido 2-(6-oxopiperidina-2-il)acético, TRC
Código de producto. 30421421
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30421421 10 mg
30419330 5 mg
30410279 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421421 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO99130810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66654-69-1
Fórmula molecular C7H11NO3
Peso molecular (g/mol) 157.17
Nombre IUPAC Ácido 2-(6-oxopiperidina-2-il)acético
SMILES OC(=O)CC1CCCC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(6-oxopiperidin-2-yl)acetic acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11NO3/c9-6-3-1-2-5(8-6)4-7(10)11/h5H,1-4H2,(H,8,9)(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.0739