Learn More
Ácido 2-[6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il]acético, Mikromol™
Código de producto. 17928034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17928034 100 mg 100 miligramos
17917284 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17928034 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0333.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2-[6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il]acético
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetic Acid
CAS 189005-44-5
Nombres de analitos o componentes 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H16 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16N2O2/c1-11-3-6-13(7-4-11)17-14(9-16(20)21)19-10-12(2)5-8-15(19)18-17/h3-8,10H,9H2,1-2H3,(H,20,21)
SMILES Cc1ccc(cc1)c2nc3ccc(C)cn3c2CC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il]acético
Peso molecular (g/mol) 280.32
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.1212 g/mol