Learn More
2-[6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il]acetamida, Mikromol™
Código de producto. 30051497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051497 25 mg 25 miligramos
30050081 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051497 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0333.020025
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il]acetamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide
CAS 365213-58-7
Nombres de analitos o componentes 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H17 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17N3O/c1-11-3-6-13(7-4-11)17-14(9-15(18)21)20-10-12(2)5-8-16(20)19-17/h3-8,10H,9H2,1-2H3,(H2,18,21)
SMILES Cc1ccc(cc1)c2nc3ccc(C)cn3c2CC(=O)N
Nombre IUPAC 2-[6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il]acetamida
Peso molecular (g/mol) 279.34
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.1372 g/mol