Learn More
2-((6-Methoxy-3-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihidropirimidina-1(2H)-il)benzonitrilo, TRC
Código de producto. 30476436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30476436 10 mg 10 miligramos
30474512 100 mg 100 miligramos
30470326 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30476436 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33060810MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2514763-78-9
Fórmula molecular C14H13N3O3
Peso molecular (g/mol) 271.27
Sinónimo Alogliptin impurity
Nombre IUPAC 2-[(6-metaxi-3-metil-2,4-dioxiriramidina-1-il)metil]benzonitrilo
SMILES COC1=CC(=O)N(C)C(=O)N1Cc2ccccc2C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-((6-Methoxy-3-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidine-1(2H)-yl)methyl)benzonitrile
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13N3O3/c1-16-12(18)7-13(20-2)17(14(16)19)9-11-6-4-3-5-10(11)8-15/h3-7H,9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.0957