Learn More
2-(6-Methoxy-2-naftil)acetonitrilo, TRC
Código de producto. 30482756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482756 250 mg 250 miligramos
30480808 50 mg 50 miligramos
30468169 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482756 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM264730250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71056-96-7
Fórmula molecular C13 H11 N O
Peso molecular (g/mol) 197.23
Sinónimo 2-Naphthaleneacetonitrile, 6-methoxy-, 6-Methoxy-2-naphthaleneacetonitrile, 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)acetonitrile, 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanenitrile, 2-Cyanomethyl-6-methoxynaphthalene, 6-Methoxynaphthalen-2-ylacetonitrile
Nombre IUPAC 2-(6-metaxinaftalena-2-il)acetonitrilo
SMILES COc1ccc2cc(CC#N)ccc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)acetonitrile
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11NO/c1-15-13-5-4-11-8-10(6-7-14)2-3-12(11)9-13/h2-5,8-9H,6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0841