Learn More
2-(6-metoxi-2-naftil)acetonitrilo, Mikromol
Código de producto. 30460040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30460040 25 mg
1 options
Código de producto. 30460040 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0152.280025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-(6-metoxi-2-naftil)acetonitrilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)acetonitrile
CAS 71056-96-7
Nombres de analitos o componentes 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)acetonitrile
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H11 N O
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11NO/c1-15-13-5-4-11-8-10(6-7-14)2-3-12(11)9-13/h2-5,8-9H,6H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES COc1ccc2cc(CC#N)ccc2c1
Nombre IUPAC 2-(6-metoxinaftalen-2-il)acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 197.23
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0841 g/mol