Learn More
Ácido 2-[(6-metoxi-2-naftalenil)carbonil]benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(6-Methoxy-2-naphthalenyl)carbonyl]benzoic Acid |
| CAS | 71964-75-5 |
| Fórmula molecular | C19H14O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | NSC 625599 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H14O4/c1-23-15-9-8-12-10-14(7-6-13(12)11-15)18(20)16-4-2-3-5-17(16)19(21)22/h2-11H,1H3,(H,21,22) |
| SMILES | COc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)c3ccccc3C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 306.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.0892 |