Learn More
2-(6-metoxi-1H-indol-3-il)-N,N-dimetiletan-1-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-methoxy DMT |
| CAS | 2426-88-2 |
| Fórmula molecular | C13 H18 N2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 6-methoxy-N,N-Dimethyltryptamine, 6-MeO DMT, 6-methoxy-N,N-dimethyl-1H-indole-3-ethanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18N2O/c1-15(2)7-6-10-9-14-13-8-11(16-3)4-5-12(10)13/h4-5,8-9,14H,6-7H2,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccc2c(CCN(C)C)c[nH]c2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(6-metoxi-1H-indol-3-il)-N,N-dimetil-etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 218.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.1419 |