Learn More
2,6-lutidina, TRC
Código de producto. 30481323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481323 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30481323 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4765001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Lutidine
CAS 108-48-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 H9 N
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,6-Lutidine (8CI), 2,6-Dimethylpyridine, NSC 2155, α,α'-Dimethylpyridine, α,α'-Lutidine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3
SMILES Cc1cccc(C)n1
Nombre IUPAC 2,6-dimetilpiridina
Peso molecular (g/mol) 107.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.0735
Porcentaje de pureza >95