Learn More
N-óxido de 2,6-lutidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2,6-Lutidine N-oxide is used as a ligand and form coordination complexes with metal salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El N-óxido de 2,6-lutidina se utiliza como ligando y forma complejos de coordinación con sales metálicas.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes, humedad y agua.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Lutidine N-oxide |
| Densidad | 1.102 |
| Punto de ebullición | 108°C to 111°C (10 mmHg) |
| Índice de refracción | 1.5685 |
| Cantidad | 10 g |
| Beilstein | 110551 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Información de solubilidad | Miscible with water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.16 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
- 2,6-Lutidine N-oxide
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Lutidine N-oxide