Learn More
2,6-Lutidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10532331 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10532331 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10686512 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10731354 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10532331 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125192500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.00€
    51.65€ / 250 ml
    Ahorro 9.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-48-5 | C7H9N | 107.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-48-5
Fórmula molecular C7H9N
Peso molecular (g/mol) 107.16
Número MDL MFCD00006345
Clave InChI OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-lutidine, lutidine, pyridine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethypyridine, alpha,alpha'-lutidine, alpha,alpha'-dimethylpyridine, 2,6-dimethyl-pyridine, hsdb 79, unii-15fq5d0t3p, 2,6-lutidene
PubChem CID 7937
ChEBI CHEBI:32548
Nombre IUPAC 2,6-dimetilpiridina
SMILES CC1=CC=CC(C)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Lutidine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -6.0°C
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 143.0°C to 145.0°C
Temperatura de inflamación 33°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4966 to 1.4986
Cantidad 250 mL
Beilstein 20, 244
Fieser 01,626
Índice Merck 15, 5677
Gravedad específica 0.92
Información de solubilidad Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,miscible with dimethylformamide and,tetrahydrofuran
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Lutidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.