Learn More
2,6-Lutidina, +98 %
Código de producto. 11498713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2500 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498713 2.5 L 2500 ml
11434050 25 mL 25 ml
11478713 100 mL 100 ml
11488713 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11498713 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10478.0F
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 108-48-5 | C7H9N | 107,16 g/mol
La 2,6-lutidina se utiliza como disolvente en síntesis orgánica y como base suave estéricamente impedida. También se utiliza como acelerador de vulcanización para tintes, resinas y caucho. También actúa como aditivo alimentario.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
La 2,6-lutidina se utiliza como disolvente en la síntesis orgánica y como base ligera con obstáculos estéricos. También se utiliza como acelerador de vulcanización para tintes, resinas y caucho. También actúa como aditivo alimentario.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, agentes oxidantes y cloroformatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-48-5
Fórmula molecular C7H9N
Peso molecular (g/mol) 107.16
Número MDL MFCD00006345
Clave InChI OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7937
ChEBI CHEBI:32548
Nombre IUPAC 2,6-dimetilpiridina
SMILES CC1=CC=CC(C)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Lutidine
Punto de fusión -7°C
Densidad 0.923
Punto de ebullición 143°C to 145°C
Temperatura de inflamación 33°C
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.497
Cantidad 2.5 L
Número UN UN1993
Beilstein 105690
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,5616
Sinónimo 2,6-lutidine, lutidine, pyridine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethypyridine, alpha,alpha'-lutidine, alpha,alpha'-dimethylpyridine, 2,6-dimethyl-pyridine, hsdb 79, unii-15fq5d0t3p, 2,6-lutidene
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.16
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación