Learn More
2,6-Lutidina, +98 %
Código de producto. 11478713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2500 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478713 100 mL 100 ml
11434050 25 mL 25 ml
11488713 500 mL 500 ml
11498713 2.5 L 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11478713 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10478.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.96€
    36.65€ / 100 ml
    Ahorro 7.31€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-48-5 | C7H9N | 107,16 g/mol
La 2,6-lutidina se utiliza como disolvente en síntesis orgánica y como base suave estéricamente impedida. También se utiliza como acelerador de vulcanización para tintes, resinas y caucho. También actúa como aditivo alimentario.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
La 2,6-lutidina se utiliza como disolvente en la síntesis orgánica y como base ligera con obstáculos estéricos. También se utiliza como acelerador de vulcanización para tintes, resinas y caucho. También actúa como aditivo alimentario.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, agentes oxidantes y cloroformatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-48-5
Fórmula molecular C7H9N
Peso molecular (g/mol) 107.16
Número MDL MFCD00006345
Clave InChI OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7937
ChEBI CHEBI:32548
Nombre IUPAC 2,6-dimetilpiridina
SMILES CC1=CC=CC(C)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Lutidine
Punto de fusión -7°C
Densidad 0.923
Punto de ebullición 143°C to 145°C
Temperatura de inflamación 33°C (91°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.497
Cantidad 100 mL
Número UN UN1993
Beilstein 105690
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,5616
Sinónimo 2,6-lutidine, lutidine, pyridine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethypyridine, alpha,alpha'-lutidine, alpha,alpha'-dimethylpyridine, 2,6-dimethyl-pyridine, hsdb 79, unii-15fq5d0t3p, 2,6-lutidene
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.16
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Lutidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Lutidine
RU– Solo para uso en investigación