Learn More
2,6-Divanillylidenecyclohexanone, TRC
Código de producto. 30382531
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382531 10 mg
30382173 5 mg
30381994 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382531 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49447810MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 579-23-7
Fórmula molecular C22H22O5
Peso molecular (g/mol) 366.4
Sinónimo 2,6-Bis[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylene]cyclohexanone, 2,6-Bis(4-hydroxy-3-methoxybenzylidene)cyclohexanone, Beveno, Curcumoid, Cyclovalon, Cyclovalone, Cycvalon, Cyqualon, DVC, Divanil, Divanilliden cyclohexanone, Divanon, Flavugal, GT 18, NSC 26727, NSC 652893, Tsikvalon, Vanilone
SMILES COc1cc(C=C2CCCC(=Cc3ccc(O)c(OC)c3)C2=O)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Divanillylidenecyclohexanone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22O5/c1-26-20-12-14(6-8-18(20)23)10-16-4-3-5-17(22(16)25)11-15-7-9-19(24)21(13-15)27-2/h6-13,23-24H,3-5H2,1-2H3/b16-10+,17-11+