Learn More
2,6-Difenilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420638 25 g 25 g
11410638 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420638 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25179.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3558-69-8 | C17H13N | 231.298 g/mol
2,6-Diphenylpyridine is used as a tridentate [C?N?C] dianionic ligand in organogold(III) chemistry, an intermediate. It readily adds an electron from alkali metals in THF to give a radical anion which is a powerful reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,6-difenilpiridina se utiliza como ligando dianiónico tridentado [C∧N∧C] en química de organo-oro(III), un producto intermedio. Añade fácilmente un electrón de metales alcalinos en THF para obtener un anión radical, un potente agente reductor.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3558-69-8
Fórmula molecular C17H13N
Peso molecular (g/mol) 231.298
Número MDL MFCD00006284
Clave InChI PJUOHDQXFNPPRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2,6-diphenyl, unii-zi75v15y1t, 2,6-diphenyl-pyridine, 2,6-diphenyl pyridine, maybridge3_000511, acmc-1cq41, pjuohdqxfnpprf-uhfffaoysa
PubChem CID 72920
Nombre IUPAC 2,6-difenilpiridina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Diphenylpyridine
Punto de fusión 74°C to 81°C
Punto de ebullición 210°C (3 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 7516
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.3
Porcentaje de pureza 97%