Learn More
2,6-Difenilfenol, TRC
Código de producto. 30378979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30378979 1 g 1 g
30377629 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30378979 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4922301G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2432-11-3
Fórmula molecular C18H14O
Peso molecular (g/mol) 246.3
Sinónimo [1,1':3',1''-Terphenyl]-2'-ol, [m-Terphenyl]-2'-ol, 2'-Hydroxy-m-terphenyl
SMILES Oc1c(cccc1c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Diphenylphenol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14O/c19-18-16(14-8-3-1-4-9-14)12-7-13-17(18)15-10-5-2-6-11-15/h1-13,19H
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.1045