Learn More
2,6-Difenilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393976 5 g 5 g
11303986 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393976 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17166.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2432-11-3 | C5H2Br2O3 | 269.88 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2432-11-3
Número MDL MFCD00009716
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Diphenylphenol
Punto de fusión 101°C to 103°C
Fórmula molecular C18H14O
Cantidad 5 g
Beilstein 2051224
Sinónimo 1,1':3',1-terphenyl-2'-ol, m-terphenyl-2'-ol, 2,6-diphenyl phenol, 2'-hydroxy-m-terphenyl, unii-la93w35m96, 3-phenyl-1,1'-biphenyl-2-ol, 2,6-di-phenylphenol, 2,6,-diphenylphenol, 2,6-di phenyl phenol
Clave InChI ATGFTMUSEPZNJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=CC=C2)C3=CC=CC=C3)O
Nombre IUPAC 2,6-difenilfenol
Peso molecular (g/mol) 246.31
PubChem CID 75512
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.31
Porcentaje de pureza 98%