Learn More
2,6-dinitrotolueno-alfa,alfa,alfa-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dinitrotoluene methyl-d3 |
| CAS | 93951-90-7 |
| Fórmula molecular | C7 2H3 H3 N2 O4 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzene, 2-(methyl-d3)-1,3-dinitro- (9 CI), 2,6-Dinitrotoluene (methyl-D3), 2-Trideuteromethyl-1,3-dinitrobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H6N2O4/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9(12)13/h2-4 H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])c1c(cccc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1,3-dinitro-2-(trideuteriometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 185.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185,0516 g/mol |
| Mostrar más |