Learn More
2,6-Dinitrotolueno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11364324 25 g 25 g
11354324 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11364324 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00856.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 606-20-2 | C7H6N2O4 | 182.135 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 606-20-2
Fórmula molecular C7H6N2O4
Peso molecular (g/mol) 182.135
Número MDL MFCD00007158
Clave InChI XTRDKALNCIHHNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dinitrotoluene, 2,6-dnt, benzene, 2-methyl-1,3-dinitro, 1-methyl-2,6-dinitrobenzene, 2,6-dinitromethylbenzene, toluene, 2,6-dinitro, rcra waste number u106, 2-methyl-1,3-dinitro-benzene, unii-gg7fav92mk, ccris 1006
PubChem CID 11813
ChEBI CHEBI:957
Nombre IUPAC 2-metil-1,3-dinitrobenceno
SMILES CC1=C(C=CC=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dinitrotoluene
Punto de fusión 58°C to 65°C
Punto de ebullición 285°C
Temperatura de inflamación 207°C (404°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3454
Beilstein 2052046
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.14
Porcentaje de pureza 97%