Learn More
2,6-Dinitrobenzonitrilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393266 1 g 1 g
11303276 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393266 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12624.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 35213-00-4 | C7H3N3O4 | 193.118 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35213-00-4
Fórmula molecular C7H3N3O4
Peso molecular (g/mol) 193.118
Número MDL MFCD00041246
Clave InChI ZYDGHQSJZAFMLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dinitrobenzonitrile, benzonitrile, 2,6-dinitro, 2,6-dinitro-benzonitrile, 2,6-dinitrobenzenecarbonitrile, 2,6-dinitrobenznitrile, pubchem21108, 2.6-dinitrobenzonitril, 2,6 dinitrobenzonitrile, 2,6-dini trobenzonitrile, acmc-1ad1y
PubChem CID 520718
Nombre IUPAC 2,6-dinitrobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C#N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dinitrobenzonitrile
Punto de fusión 146°C to 150°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Beilstein 2215516
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.12
Porcentaje de pureza ≥98%