Learn More
2,6-Dinitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420063 5 g 5 g
11430063 25 g 25 g
11440063 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420063 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12120.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 606-22-4 | C6H5N3O4 | 183.123 g/mol
2,6-Dinitroaniline is used for organic synthesis intermediates, dyes intermediates, used in the preparation of 2,6-dinitroiodobenzene. It act as a precursor for various new 1,2,3-trisubstituted halobenzene derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,6-dinitroanilina se utiliza para los intermedios de la síntesis orgánica, los intermedios de los colorantes, así como en la preparación del 2,6-dinitroyodobenceno. Actúa como precursor de varios nuevos derivados del halobenceno 1,2,3-trisustituido.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar alejado de ácidos fuertes, cloruros ácidos y anhídridos de ácido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 606-22-4
Fórmula molecular C6H5N3O4
Peso molecular (g/mol) 183.123
Número MDL MFCD00007148
Clave InChI QFUSCYRJMXLNRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 2,6-dinitro, 2,6-dinitrobenzenamine, aniline, 2,6-dinitro, unii-8w27g0qbd7, ccris 3108, pubchem22911, wln: wnr bz cnw, acmc-209ml1, 2,6-dinitroaniline, 2,6-dinitro-phenyl-amine
PubChem CID 69070
Nombre IUPAC 2,6-dinitroanilina
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dinitroaniline
Punto de fusión ∼136°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Número UN UN1596
Beilstein 2214886
Índice Merck 14,3271
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.12
Porcentaje de pureza 98%