Learn More
2,6-Dimetiltiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430853 1 g 1 g
11440853 5 g 5 g
11450853 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430853 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13286.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 118-72-9 | C8H9S | 137.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-72-9
Fórmula molecular C8H9S
Peso molecular (g/mol) 137.22
Número MDL MFCD00010021
Clave InChI QCLJODDRBGKIRW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2,6-dimethylthiophenol, 2,6-dimethyl thiophenol, benzenethiol, 2,6-dimethyl, 2,6-xylenethiol, 2,6-xylyl mercaptan, 2,6-dimethylphenylthiol, 2,6-dimethyl-benzenethiol, fema no. 3666, 2,6-dimethylbenzolthiol, 2,6-thioxylenol
PubChem CID 61045
Nombre IUPAC 2,6-dimetilbencenotiol
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1[S-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylthiophenol
Punto de ebullición 122°C (50 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Olor Unpleasant
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Beilstein 1099405
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.23
Porcentaje de pureza 97%