Learn More
2,6-Dimetilestireno, TRC
Código de producto. 30386664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386664 200 mg
30371331 25 mg
30370538 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386664 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD480590200MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2039-90-9
Fórmula molecular C10H12
Peso molecular (g/mol) 132.21
Sinónimo 2-Ethenyl-1,3-dimethylbenzene (ACI), Styrene, 2,6-dimethyl- (7CI, 8CI), 1,3-Dimethyl-2-vinylbenzene, 2,6-Dimethylstyrene, 2-Vinyl-m-xylene
SMILES Cc1cccc(C)c1C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylstyrene
Cantidad 200 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12/c1-4-10-8(2)6-5-7-9(10)3/h4-7H,1H2,2-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0939