Learn More
2,6-Dimetilquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11426806 25 g 25 g
11416806 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11426806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23934.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 877-43-0 | C11H11N | 157.216 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 877-43-0
Fórmula molecular C11H11N
Peso molecular (g/mol) 157.216
Número MDL MFCD00006762
Clave InChI JJPSZKIOGBRMHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-toluquinaldine, quinoline, 2,6-dimethyl, 6-methylquinaldine, unii-kst0m1t4mb, 2,6-dimethyl-quinoline, kst0m1t4mb, pubchem5876, quinoline,6-dimethyl, acmc-209qpt, 2,6-dimethylquinoline;
PubChem CID 13414
Nombre IUPAC 2,6-dimetilquinolina
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)N=C(C=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylquinoline
Punto de fusión 56°C to 58°C
Punto de ebullición 266°C to 267°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.21
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dimethylquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dimethylquinoline