Learn More
2,6-Dimetilpiridin-3-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2, 6-Dimethylpyridin-3-ol |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.15 |
| Porcentaje de pureza | 97% |