Learn More
2,6-Dimetilpiridin-3-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10190932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10190932 1 g 1 g
10361615 5 g 5 g
10019341 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10190932 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RH01494DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1122-43-6
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.16
Número MDL MFCD00228692
Clave InChI AMQJAKKATFMFTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethyl-3-hydroxypyridine, 2,6-dimethyl-3-pyridinol, 2,6-dimethyl-3-oxypyridine, 3-pyridinol, 2,6-dimethyl, 3-hydroxy-2,6-lutidine, 2,6-dimethyl-pyridin-3-ol, 3-hydroxy-2,6-dimethylpyridine, pubchem22495, 2,6-dimethyl-3-pyridino, 2,6-dimethylpyridine-3-ol
PubChem CID 70732
Nombre IUPAC 2,6-dimetilpiridin-3-ol
SMILES CC1=CC=C(O)C(C)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dimethylpyridin-3-ol
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.15
Porcentaje de pureza 97%