Learn More
2,6-Dimetilpirazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400568 5 g 5 g
11410568 25 g 25 g
11420568 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11400568 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24687.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-50-9 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 2,6-dimetilpirazina se utiliza en la preparación de chocolate, café, carne, frutos secos y otros sabores.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-50-9
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.144
Número MDL MFCD00006148
Clave InChI HJFZAYHYIWGLNL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrazine, 2,6-dimethyl, 3,5-dimethylpyrazine, 2,6-dimethylpiazine, 2,6-dimethylparadiazine, 2,6-dimethyl-1,4-diazine, ccris 2930, unii-n77q72c9i3, fema no. 3273, natural, 2,6-dimethyl pyrazine
PubChem CID 7938
Nombre IUPAC 2,6-Dimetilpirazina
SMILES CC1=CN=CC(=N1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylpyrazine
Punto de fusión 38°C to 43°C
Punto de ebullición 153°C to 154°C
Temperatura de inflamación 52°C (125°F)
Olor Aromatic
Cantidad 5 g
Número UN UN1325
Beilstein 1726
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99%