Learn More
2,6-Dimetilfenilpropionato, TRC
Código de producto. 30374881
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30374881 1 g
30371716 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30374881 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4770201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51233-80-8
Fórmula molecular C11 H14 O2
Peso molecular (g/mol) 178.23
Sinónimo Phenol, 2,6-dimethyl-, 1-propanoate, Phenol, 2,6-dimethyl-, propanoate (9CI), 2,6-Dimethylphenyl propanoate, 2,6-Dimethylphenyl propionate, 2,6-Xylyl propionate, Propanoic acid 2,6-dimethylphenyl ester
Nombre IUPAC Ácido 3-(2,6-dimetilfenil)propanoico
SMILES Cc1cccc(C)c1CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylphenylpropionate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O2/c1-8-4-3-5-9(2)10(8)6-7-11(12)13/h3-5H,6-7H2,1-2H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0994