Learn More
Ácido 2,6-dimetilfenilborónico, TRC
Código de producto. 30387615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30387615 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30387615 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD479878500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylphenylboronic Acid
CAS 100379-00-8
Fórmula molecular C8H11BO2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2,6-Xylylboronic Acid, 2,6-Dimethylphenylboric Acid, 2,6-Dimethylbenzeneboronic Acid, B-(2,6-Dimethylphenyl)boronic Acid, 2,6-Xyleneboronic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11BO2/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9(10)11/h3-5,10-11H,1-2H3
SMILES Cc1cccc(C)c1B(O)O
Nombre IUPAC Ácido (2,6-dimetilfenil) borónico
Peso molecular (g/mol) 149.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0852