Learn More
Isotiocianato de 2,6-dimetilfenilo, Mikromol™
Código de producto. 30051638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051638 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051638 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0515.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Isotiocianato de 2,6-dimetilfenilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylphenyl Isothiocyanate
CAS 19241-16-8
Nombres de analitos o componentes 2,6-Dimethylphenyl Isothiocyanate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H9 N S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,6-Dimethylphenyl Isothiocyanate, Xylazine Hydrochloride Imp. C (EP), Xylazine Imp. C (EP), 2-Isothiocyanato-1,3-dimethylbenzene, Isothiocyanic acid, 2,6-xylyl ester (6CI,8CI), 2,6-Dimethylphenyl isothiocyanate, 2,6-Dimethylphenyl thioisocyanate, 2,6-Xylyl isothiocyanate, NSC 172978, Xylazine Hydrochloride Impurity C, Xylazine Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NS/c1-7-4-3-5-8(2)9(7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
SMILES Cc1cccc(C)c1N=C=S
Nombre IUPAC 2-isotiocianato-1,3-dimetilbenceno
Peso molecular (g/mol) 163.24
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 163,0456 g/mol