Learn More
2,6-dimetilfenil isotiocianato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424057 5 g 5 g
11434057 25 g 25 g
11444057 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19480.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 19241-16-8 | C9H9NS | 163.238 g/mol
2,6-Dimethylphenyl isocyanate has been used in the preparation of derivatized β-cyclodextrins, used as chiral stationary phase in normal-phase liquid chromatography, tris( 2,6-dimethylphenylimido)methylrhenium (VII), 1-(2-isopropylphenyl)-3-(2,6-dimethylphenyl)urea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,6-dimetilfenil isocianato se ha utilizado en la preparación de β-ciclodextrinas derivadas, utilizadas como fase fija quiral en cromatografía líquida de fase normal, tris(2,6-dimetilfenlimido)metilrenio (VII), 1-(2-isopropilfenil)-3-(2,6-dimetilfenilo)urea.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19241-16-8
Fórmula molecular C9H9NS
Peso molecular (g/mol) 163.238
Número MDL MFCD00038715
Clave InChI UULUECCNPPJFBU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87976
Nombre IUPAC 2-isotiocianato-1,3-dimetilbenceno
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylphenyl isothiocyanate
Densidad 1.085
Cantidad 5 g
Olor Pungent
Índice de refracción 1.625
Número UN UN2922
Beilstein 637195
Sinónimo 2,6-dimethylphenyl isothiocyanate, 2,6-xylyl isothiocyanate, 2,6-dimethylphenylisothiocyanate, benzene, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl-benzene, benzene,2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2,6-dimethylbenzenisothiocyanate, acmc-20ao7z, 2,6-dimethylphenyl-isothiocyanate, 2,6-dimethylphenyl-1-isothiocyanate
Punto de ebullición 247°C
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.24
Porcentaje de pureza 98%