Learn More
Isotiocianato de 2,6-dimetilfenil, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10291323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10291323 10 g 10 g
10002514 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10291323 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01642EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 19241-16-8
Fórmula molecular C9H9NS
Peso molecular (g/mol) 163.238
Clave InChI UULUECCNPPJFBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethylphenyl isothiocyanate, 2,6-xylyl isothiocyanate, 2,6-dimethylphenylisothiocyanate, benzene, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl-benzene, benzene,2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2,6-dimethylbenzenisothiocyanate, acmc-20ao7z, 2,6-dimethylphenyl-isothiocyanate, 2,6-dimethylphenyl-1-isothiocyanate
PubChem CID 87976
Nombre IUPAC 2-isotiocianato-1,3-dimetilbenceno
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dimethylphenyl isothiocyanate
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.24