Learn More
2,6-Dimetilfenilo isocianida, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337967 1 g 1 g
11347967 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 020748.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2769-71-3 | C9H9N | 131.18 g/mol
2,6-Dimethylphenyl isocyanate is used in the preparation of homoleptic metallaamidine complex, derivatized bets-cyclodextrins. It is used as chiral stationary phase in normal-phase liquid chromatography. It is also involved in the preparation of tris( 2,6-dimethylphenylimido)methylrhenium (VII) and 1-(2-isopropylphenyl)-3-(2,6-dimethylphenyl)urea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2769-71-3
Fórmula molecular C9H9N
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00013479
Clave InChI DNJLFZHMJDSJFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethylphenyl isocyanide, 2,6-dimethylphenylisonitrile, 2,6-dimethylphenylisocyanide, 2,6-xyleneisonitrile, 2,6-xylyl isocyanide, benzene,2-isocyano-1,3-dimethyl, benzene, 2-isocyano-1,3-dimethyl-9ci, vic.-m-xylyl isocyanide, acmc-20ao80, 2,6-dimethyiphenyl isocyanide
PubChem CID 76009
Nombre IUPAC 2-Isociano-1,3-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1[N+]#[C-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylphenyl isocyanide
Punto de fusión 73°C to 74°C
Cantidad 1 g
Olor Unpleasant
Forma física cristalino/a/s
Número UN UN2811
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dimethylphenyl isocyanide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Xylyl isocyanide