Learn More
2,6-Dimetilfenil isocianato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11353376 25 g 25 g
11333376 1 g 1 g
11343376 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11353376 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12805.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 28556-81-2 | C9H9NO | 147.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28556-81-2
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.18
Número MDL MFCD00002012
Clave InChI YQLRKXVEALTVCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethylphenyl isocyanate, benzene, 2-isocyanato-1,3-dimethyl, 2,6-dimethylphenylisocyanate, 2,6-xylyl isocyanate, unii-2ql5mu0e0c, 2ql5mu0e0c, isocyanic acid 2,6-dimethylphenyl ester, 2,6-dimethylbenzenisocyanate, 2,6-dimethyl phenyl isocyanate, 2-isocyanato-1,3-dimethyl-benzene
PubChem CID 98787
Nombre IUPAC 2-Isocianato-1,3-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylphenyl isocyanate
Densidad 1.057
Cantidad 25 g
Índice de refracción 1.5356
Número UN UN2206
Beilstein 742593
Punto de ebullición 71°C to 72°C (3 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 98%