Learn More
2,6-Dimetilfenol, TRC
Código de producto. 30137353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137353 100 g 100 g
30136887 50 g 50 g
18083220 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137353 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD465855100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 576-26-1
Fórmula molecular C8 H10 O
Peso molecular (g/mol) 122.16
Sinónimo 2,6-Xylenol (8CI), 2,6-Dimethylphenol, 1-Hydroxy-2,6-dimethylbenzene, D 104339, NSC 2123
Nombre IUPAC 2,6-dimetilfenol
SMILES Cc1cccc(C)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylphenol
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0732