Learn More
2,6-dimetilfenol, Mikromol™
Código de producto. 18041580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18041580 100 mg 100 miligramos
18072300 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18041580 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0146.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,6-dimetilfenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylphenol
CAS 576-26-1
Nombres de analitos o componentes 2,6-Dimethylphenol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H10 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Mexiletine Hydrochloride Imp. A (EP), Mexiletine Imp. A (EP), 2,6-Dimethylphenol, Mexiletine Hydrochloride Impurity A, Mexiletine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
SMILES Cc1cccc(C)c1O
Nombre IUPAC 2,6-dimetilfenol
Peso molecular (g/mol) 122.16
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0732 g/mol