Learn More
2,6-Dimetilfenol-d9 (Mayor), TRC
Código de producto. 30384411
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384411 25 mg
30383435 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30384411 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46585725MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1021325-40-5
Fórmula molecular C8HD9O
Peso molecular (g/mol) 131.22
Sinónimo 2,6-Xylenol-d9, 1-Hydroxy-2,6-dimethylbenzene-d9, 2,6-Dimethylphenol-d9, NSC 2123-d9
SMILES [2H]C1=C([2H])C(C([2H])([2H])[2H])=C(O)C(C([2H])([2H])[2H])=C1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylphenol-d9
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.1297