Learn More
2,6-Dimetilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10540404 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 GR
5 Kg
5 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10540404 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
10447300 5 g Frasco de vidrio 5 g
10447490 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10050730 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10052823 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10540404 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 116570051
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 576-26-1 | C8H10O | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 576-26-1
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00002240
Clave InChI NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-xylenol, phenol, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl phenol, 2-hydroxy-m-xylene, 1-hydroxy-2,6-dimethylbenzene, vic-m-xylenol, 2,6-dmp, 2,6-dimethyl-phenol, xylenol 235, 2-hydroxy-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 11335
Nombre IUPAC 2,6-dimetilfenol
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dimethylphenol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 45.0°C to 48.0°C
Color Marrón amarillento a incoloro
Densidad 1.1500g/mL
Punto de ebullición 203.0°C
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3)2C6H3OH
Cantidad 5 kg
Beilstein 06, 485
Índice Merck 15, 10279
Gravedad específica 1.15
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in naoh solutions,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido de baja fusión