Learn More
2,6-Dimetilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11413954 500 g 500 g
11423954 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11413954 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11947.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 576-26-1 | C8H10O | 122.17 g/mol
2,6-dimethylphenol is used in the synthesis of anti-oxidant compounds due to the phenol moiety in the structure. In addition, this compound is used as a reactant in the synthesis of polyphenylene ether polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,6-dimetilfenol se utiliza en la síntesis de compuestos antioxidantes debido al resto de fenol en la estructura. Además, este compuesto se utiliza como reactivo en la síntesis de polímeros de éter de polifenileno.
Solubilidad
Soluble en agua y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de bases fuertes y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 576-26-1
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00002240
Clave InChI NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-xylenol, phenol, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl phenol, 2-hydroxy-m-xylene, 1-hydroxy-2,6-dimethylbenzene, vic-m-xylenol, 2,6-dmp, 2,6-dimethyl-phenol, xylenol 235, 2-hydroxy-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 11335
Nombre IUPAC 2,6-dimetilfenol
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylphenol
Punto de fusión 44°C to 48°C
Densidad 1.15
Punto de ebullición 203°C
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Cantidad 500 g
Número UN UN2261
Beilstein 1446677
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,10082
Información de solubilidad Soluble in water and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 99%