Learn More
2,6-dimetilfenol-3,4,5-d3,OD, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dimethylphenol ring,hydroxy-d4 |
| CAS | 285132-85-6 |
| Fórmula molecular | C8 2H4 H6 O |
| Cantidad | 0.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D/hD |
| SMILES | [2 H]Oc1c(C)c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1C |
| Nombre IUPAC | 1,2,3-trideuterio-5-deuteriooxi-4,6-dimetilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 126.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0983 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |