Learn More
2,6-dimetilnaftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dimethylnaphthalene |
| CAS | 581-42-0 |
| Fórmula molecular | C12 H12 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Naphthalene, 2,6-dimethyl-, 2,6-Dimethylnaphthalene, NSC 36852 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12/c1-9-3-5-12-8-10(2)4-6-11(12)7-9/h3-8H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc2cc(C)ccc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2,6-dimetilnaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 156.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.0939 |