Learn More
2,6-dimetilnaftaleno-d12, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dimethylnaphthalene-d12 |
| CAS | 350820-12-1 |
| Fórmula molecular | C12 2H12 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Naphthalene-1,2,4,5,6,8-d6, 3,7-di(methyl-d3)- (9 CI), 2,6-Dimethylnaphthalene D12, 2,6-Bis(trideuteriomethyl)-1,3,4,5,7,8-hexadeuterionaphthalene, 2,6-Dimethylnaphthalene (chain-D6,ring-D6), Perdeuterio-2,6-dimethylnaphthalene |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H12/c1-9-3-5-12-8-10(2)4-6-11(12)7-9/h3-8 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c2c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c2c([2 H])c1C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,4,5,6,8-hexadeuterio-3,7-bis(trideuteriometil)naftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 168.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.1692 g/mol |
| Mostrar más |