Learn More
2,6-dimetilmorfolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dimethylmorpholine |
| CAS | 141-91-3 |
| Fórmula molecular | C6 H13 N O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Morpholine, 2,6-dimethyl-, 2,6-Dimethylmorpholine, NSC 60704 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h5-7H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1CNCC(C)O1 |
| Nombre IUPAC | 2,6-dimetilmorfolina |
| Peso molecular (g/mol) | 115.174 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.0997 |